2-Etylheksylakrylat stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilisering: stabilisert med hydroquinonmonometyleter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
8.00835.0100EA 312 NOK
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
2-Etylheksylakrylat stabilised, Sigma-Aldrich®
2-Etylheksylakrylat
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009495
CAS-nummer: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.1 g/l (25 °C)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 0.9 - 6.0 %(V)
Density 0.887 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C