2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine, 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03573.0100 8.03573.1000
8.03573.0100EA 475 NOK
8.03573.0100 8.03573.1000
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₉N₅
MW: 187,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023187
CAS-nummer: 91-76-9
EINECS: 202-095-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 224 - 227 °C
Molar Mass 187.21 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 270 °C
Density 1.425 g/cm3 (15 °C)
pH 6.5 (0.3 g/l, H2O, 20 °C)