Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08305.0025 8.08305.0100
8.08305.0025EA 1550 NOK
8.08305.0025 8.08305.0100
Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Titanyl(IV) acetylacetonate
Formel: C₁₀H₁₄O₅Ti
MW: 262,1 g/mol
MDL nummer: MFCD00013505
CAS-nummer: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 200 °C
Molar Mass 262.08 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 159 - 160 °C