2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Triallyloxy-s-triazine, 2,4,6-Tris(allyloxy)-s-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20359.0250 8.20359.9030
8.20359.0250EA 647 NOK
8.20359.0250 8.20359.9030
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine stabilised, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006049
CAS-nummer: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 26 - 27 °C
Molar Mass 249.27 g/mol
Boiling Point 149 - 150 °C (3 hPa) decomposes
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 165 - 170 °C
Density 1.000 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material