2-Ethylhexyl methacrylate stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilisering: stabilisert med hydroquinonmonometyleter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40088.0025 8.40088.0250
8.40088.0025EA 445 NOK
8.40088.0025 8.40088.0250
2-Ethylhexyl methacrylate stabilised, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl methacrylate
Formel: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009494
CAS-nummer: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.3 g/mol
Boiling Point 218 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C