(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0864-25ML B0864-500ML
TCIAB0864-25MLEA 220 NOK
TCIAB0864-25ML TCIAB0864-500ML
(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96.0% (by GC)
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Formel: C₇H₁₆O₂
Kokepunkt: 170°C
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021904
CAS-nummer: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&vid=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %