1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 945 NOK
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Kokepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46…49 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010608
CAS-nummer: 105931-73-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %