1-brom-4-(trifluormetoksy)bensen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 NOK
8.14964.0010 8.14964.0050
1-brom-4-(trifluormetoksy)bensen for syntese, Sigma-Aldrich®
1-brom-4-(trifluormetoksy)bensen
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040834
CAS-nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
FN: 3334
ADR: 9,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)