1-brom-3-iodbensen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromoiodobenzene
249420100 249420500
ACRO249420100EA 935 NOK
ACRO249420100 ACRO249420500
1-brom-3-iodbensen 98+%
1-brom-3-iodbensen
Formel: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: –9,3 °C
Tetthet: 2,21 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001043
CAS-nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %