1-brom-4-iodbensen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-iodobenzene
218380250 218381000
ACRO218380250EA 1575 NOK
ACRO218380250 ACRO218381000
1-brom-4-iodbensen 98%
1-brom-4-iodbensen
Formel: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Kokepunkt: 120…122 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 89…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001051
CAS-nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %