2-Bromanilin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 635 NOK
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromanilin 98%
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 229 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…31 °C
Tetthet: 1,578 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007632
CAS-nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %