3-Bromoaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 390 NOK
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16,8 °C
Tetthet: 1,58 g/cm³
Flash punkt: >230 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007757
CAS-nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %