4-Bromanilin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 460 NOK
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromanilin 99+%
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 230…250 °C
Smeltepunkt: 60…64 °C
Tetthet: 1,497 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007822
CAS-nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,01388
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %