4-Bromanilin 96% pract.
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
402871000 402875000
ACRO402871000EA 870 NOK
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromanilin 96% pract.
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 230…250 °C
Smeltepunkt: 60…64 °C
Tetthet: 1,497 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007822
CAS-nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,01388
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %