1,4-Dibrom-2-nitrobensen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromonitrobenzene
112860250 112861000
ACRO112860250EA 430 NOK
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibrom-2-nitrobensen 97%
1,4-Dibrom-2-nitrobensen
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Smeltepunkt: 81…85 °C
Tetthet: 2,374 g/cm³
MDL nummer: MFCD00007046
CAS-nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %