1-brom-2-nitrobensen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromonitrobenzene
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 505 NOK
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-brom-2-nitrobensen 98%
1-brom-2-nitrobensen
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Kokepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Tetthet: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007045
CAS-nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
FN: 3459
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %