2-Bromoanisole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
170260250 170261000
ACRO170260250EA 925 NOK
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanisole 97%
2-Bromoanisole
Formel: C₇H₇BrO
Kokepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,502 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000064
CAS-nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %