3-Bromophenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
146340100 146340250 146341000
ACRO146340100EA 505 NOK
ACRO146340100 ACRO146340250 ACRO146341000
3-Bromophenol 98%
3-Bromophenol
Formel: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Kokepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Tetthet: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002253
CAS-nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,01413
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %