Renromskluter, sterile, Sterile TexTra™ 10
Leverandør: Texwipe
TX3225 TX3224
115-0594EA 21850 NOK
115-0594 115-0593
Renromskluter, sterile, Sterile TexTra™ 10
Papirservietter Renromsservietter Desinfiseringsservietter, renrom
Disse ettlags, tunge polyesterklutene med forseglet kant har samme sorpsjonsevne som tolagskluter. De egner seg for all generell bruk så vel som til å påføre og fjerne store mengder rengjørings- og desinfeksjonsløsninger.
  • Excellent for spill control
  • Sealed border prevents the release of particles and fibers
  • Easy and quick cleaning of aseptic cleanrooms without compromising the sterile nature of those environments
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quats
Egnet for bruk i miljøer i klasse 1, ISO 3 til klasse 100, ISO 5.
Forpakning: Emballasjen er tilpasset sterile og svært kritiske miljøer.