Renromspapir, TexBond® 20
Leverandør: Texwipe
TX5719 TX5711_U TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 430 NOK
818-0270 TEXWTX5711_U 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Renromspapir, TexBond® 20
Papir
TexBond® er et renromspapir med enestående egenskaper for kontamineringskontroll, noe som er nødvendig i kritiske miljøer. Det er utviklet spesielt for å dekke behovene til brukere som trenger et papir som beholder lave ione- og partikkelnivåer, og har betydelig forbedrede egenskaper for kopiering og skriving. Dette papiret vil gi skarpe kopier som ikke vil synes på det neste arket, takket være den høye graden av ugjennomskinnelighet.
  • Eksepsjonelle kopieringsegenskaper
  • Kompatibelt med laserskrivere og kopimaskiner
  • Klare kopier
  • Kan autoklaveres for bruk i