Målekolber, klasse A
Leverandør: KARTELL
1696 1697 1698 1699
KART1696EA 5200 NOK
KART1696 KART1697 KART1698 KART1699
Målekolber, klasse A
Kolber Målekolber
PFA, gjennomsiktige, med skrukork.
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (−250 to +270 °C)
  • Individually calibrated ringmark
Sertifiseringer: According to DIN EN ISO 1042