2-Nitrobenzaldehyd 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 820 NOK
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldehyd 99+%
2-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: 41…44 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007132
CAS-nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Indeks: 12,06684
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %