2-Nitrobenzaldehyd for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 655 NOK
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
2-Nitrobenzaldehyd for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41…43 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007132
CAS-nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Indeks: 12,06684
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)