3-Nitrobensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
128411000 128415000
ACRO128411000EA 475 NOK
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobensaldehyd 99%
3-Nitrobensaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Kokepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Tetthet: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007249
CAS-nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
FN: 3077
Merck Indeks: 12,06684
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %