4-Nitrobensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
156990250 156991000 156995000
ACRO156990250EA 620 NOK
ACRO156990250 ACRO156991000 ACRO156995000
4-Nitrobensaldehyd 99%
4-Nitrobensaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Kokepunkt: 300
Smeltepunkt: 105…106 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007346
CAS-nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Indeks: 12,06684
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure