5-Nitrosalisylaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
416180050 416180250
ACRO416180050EA 800 NOK
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalisylaldehyd 98+%
5-Nitrosalisylaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Smeltepunkt: 125…129 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007337
CAS-nummer: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %