4-Ethoxybenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
174250250 174251000
ACRO174250250EA 520 NOK
ACRO174250250 ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 13…14 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003388
CAS-nummer: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %