2-Hydroksy-m-anisaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
153071000
153075000
153070100
ACRO153071000EA
820
NOK
ACRO153071000
ACRO153075000
ACRO153070100
2-Hydroksy-m-anisaldehyd 99%
2-Hydroksy-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Kokepunkt: 265…266 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 40…42 °C Tetthet: 1,2039 g/cm³ (45 °C) Flash punkt: >112 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003322 CAS-nummer: 148-53-8 EINECS: 205-715-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 45 °C |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |