4-Methoxysalicylaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050 171080250
ACRO171080050EA 1325 NOK
ACRO171080050 ACRO171080250
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
4-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 124 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Tetthet: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003327
CAS-nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥98.5 %