5-Metoksysalisylaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 1425 NOK
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Metoksysalisylaldehyd 98%
5-Metoksysalisylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 103 °C (2,5 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003332
CAS-nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %