3-Hydroksy-p-anisaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 350 NOK
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hydroksy-p-anisaldehyd 98%
3-Hydroksy-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 179 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 112…116 °C
Tetthet: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003369
CAS-nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %