2,3-Dimetoksybensaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
115370500 115370100
ACRO115370500EA 1575 NOK
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Dimetoksybensaldehyd 97%
2,3-Dimetoksybensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 137 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 49…54 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003309
CAS-nummer: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %