VWR®, Varmetermostatbad
Leverandør: VWR Collection
462-0219EA 56150 NOK
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR®, Varmetermostatbad
Termostatbad Termostatbad, åpent Bad med integrerte sirkulatorer
Termostatbad i rustfritt stål med valg mellom avansert programmerbar eller avansert digital temperaturkontroller. Begge er lette å navigere i siden de har store, intuitive displayer og flere kommunikasjonsalternativer, deriblant USB-A og B, RS232/485, Ethernet og ekstern temperaturprobe. Man kan nå avløpet til reservoaret ved å fjerne frontpanelet. Ved alle modellene kan brukerne stille inn når sikkerhetsbryteren for høy temperatur skal slå inn, i tillegg til overtemperaturbeskyttelse. Overflaten på DuraTop™ er kjølig når den drives ved høye temperaturer.
  • Driftstemperatur fra omgivelsestemperatur +10 til +200 °C med stabilitet på ±0,01 °C
  • Trykk-/sugepumpe med variabel hastighet, med ekstern sirkulasjon og kapasitet for temperaturkontroll
  • Swivel 180™ dreibare kontrollere, LidDock™-systemet for oppbevaring av lokk og den kjemisk resistente DuraTop™-overflaten
  • Programmerbare modeller gir mulighet for planlegging av arrangement (tid og dato), sanntidsklokke og temperaturtrender for opptil 10 dager
  • Valgfrie startskjermer og hjelp på skjermen
  • Automatisk eller brukerjustert ytelsesoptimering
Digitale modeller har et intuitivt 9,5 cm display med berøringskontroll, ettpunktkalibrering, menyer og tekstforslag på 4 språk: fransk, tysk, spansk og engelsk.
Programmerbare modeller har et intuitivt 10,9 cm SmartTouch-display, 5-punkts kalibreringskapasitet, menyer og tekstforslag på 6 språk: fransk, tysk, spansk, engelsk, kinesisk og arabisk, samt tids-/temperaturprogrammering (ti 100-trinnsprogrammer).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Sertifiseringer: Oppfyller kravene i DIN 12876-1, sikkerhetsklasse III
Maksimale pumpekapasiteter:
16,7 L/min, 250 mbar, 12,2 L/min sugeevne.
Leveringsinformasjon: Leveres med et reservoardeksel, bypass-slange, hanninntaks- og utløpsadaptere for 47, 63 og 95 mm slanger, ¼" til M16-adaptere er også inkludert. Besøk www.vwr.com for detaljer om sonder og tilbehør. Vær oppmerksom på at slanger som følger med kan bare brukes opp til 120 ° C. Hvis du arbeider ved høyere arbeidstemperaturer, må du tilpasse bypass-slangen og fittings til ønsket arbeidstemperatur - vennligst kontakt din Avantor-forhandler.
NB: *RF = omgivelse