2,4-Dimetoksybensaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 560 NOK
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimetoksybensaldehyd 98%
2,4-Dimetoksybensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 68…72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003311
CAS-nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %