2,5-Dimetoksybensaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
115390250 115391000 115395000
ACRO115390250EA 475 NOK
ACRO115390250 ACRO115391000 ACRO115395000
2,5-Dimetoksybensaldehyd 97%
2,5-Dimetoksybensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 146 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 45…50 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003314
CAS-nummer: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %