Veratraldehyd 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 565 NOK
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Veratraldehyd 99+%
Veratraldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 281 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 42…45 °C
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003363
CAS-nummer: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Indeks: 12,10084
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %