Syringaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
132880050 132880250 132881000
ACRO132880050EA 420 NOK
ACRO132880050 ACRO132880250 ACRO132881000
Syringaldehyd 98%
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Kokepunkt: 192…193 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Tetthet: 1,013 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006943
CAS-nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Indeks: 12,09191
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥97.5 %