2,3,4-Trimetoksybensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 400 NOK
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimetoksybensaldehyd 99%
2,3,4-Trimetoksybensaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Kokepunkt: 168…170 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 38…41 °C
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003310
CAS-nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %