2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 950 NOK
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Kokepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 118…120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003313
CAS-nummer: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %