3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
139910250 139911000 139915000
ACRO139910250EA 455 NOK
ACRO139910250 ACRO139911000 ACRO139915000
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Kokepunkt: 163…165 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 73…76 °C
Tetthet: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003364
CAS-nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
GC ≥96.0 %