2,3-Dihydroksybensaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
183510050 183510250
ACRO183510050EA 540 NOK
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihydroksybensaldehyd 97%
2,3-Dihydroksybensaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Kokepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 104…109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003324
CAS-nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %