2,4-Dihydroksybensaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 860 NOK
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihydroksybensaldehyd 98%
2,4-Dihydroksybensaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Kokepunkt: 220…228 °C (22 mmHg)
Smeltepunkt: 133…138 °C
Tetthet: 1,448 g/cm³ (-93 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011686
CAS-nummer: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Indeks: 12,08324
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %