2,5-Dihydroksybensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
114840050 114840250
ACRO114840050EA 1100 NOK
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroksybensaldehyd 99%
2,5-Dihydroksybensaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Kokepunkt: 60 - 65 °C (12 -rr)
Smeltepunkt: 98…102 °C
Tetthet: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003333
CAS-nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm