3,4-Dihydroksybensaldehyd for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 1290 NOK
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroksybensaldehyd for syntese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroksybensaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
Kokepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 150…155 °C
Tetthet: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003370
CAS-nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Indeks: 12,08079
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol