2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
345940010 345940050
ACRO345940010EA 1975 NOK
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Smeltepunkt: 226…227 °C
MDL nummer: MFCD00016592
CAS-nummer: 35094-87-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %