Benzonitril 99+% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cyanobenzene, Phenylcyanide
167672500 167670010 167670500
ACRO167672500EA 1125 NOK
ACRO167672500 ACRO167670010 ACRO167670500
Benzonitril 99+% for spectroscopy
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Kokepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001770
CAS-nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
FN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,01098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %