3-Nitrobensonitril 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: m-Nitrobenzonitrile
173520250 173520050
ACRO173520250EA 730 NOK
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobensonitril 98%
3-Nitrobensonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Kokepunkt: 165 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 115…119 °C
Tetthet: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007194
CAS-nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
FN: 3439
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %