2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
181720100 181720500
ACRO181720100EA 550 NOK
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 119…123 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001788
CAS-nummer: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %