3-Hydroksybensonitril 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
110820100 110820500
ACRO110820100EA 1350 NOK
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroksybensonitril 97%
3-Hydroksybensonitril
Formel: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Kokepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002252
CAS-nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %