4-Hydroksybensonitril 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
110830250 110831000 110835000
ACRO110830250EA 740 NOK
ACRO110830250 ACRO110831000 ACRO110835000
4-Hydroksybensonitril 99%
4-Hydroksybensonitril
Formel: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Kokepunkt: 148 °C (1 -rr)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002312
CAS-nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.5 %